Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinhærdet silikone, polypropylen, lukning, 83B, 2 port
Beskrivelse
Skab aseptiske håndteringsløsninger til farmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Fleksible systemer til Nalgene Flasker, Carboys og medier. Modificerede lukninger inkluderede platinhærdede silikonepropindsatser og slanger. Disse lækagesikre systemer tilbyder mere sikker, aseptisk håndtering af højt værdsatte produkter sammenlignet med hældning, og de fås med forskellige porte, slangelængder og lukkestørrelser.
- Designet til at passe med de fleste Nalgene flasker og carboys
- Lækagesikker† systemer til sikker, aseptisk håndtering af højt værdsatte produkter sammenlignet med hældning
- Inkluderer lange slangelængder, både inden i og uden for beholderen for at understøtte integration med de fleste Nalgene flasker og carboys
- Klar til at acceptere yderligere væskeoverførselskomponenter såsom aseptiske konnektorer og udluftningsfiltre
Bestillingsoplysninger:
Et system pr. sag.
Kompatibel med:
GL45 lukkesystem til Nalgene Rapid-Flow filterflasker med 45mm halse, sammen med Schott™ , Corning™ og Wheaton™ medieflasker. Derudover 2135-5310 kan bruges med 140817, 2019-2000 og Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ System til at skabe sterile, lukkede systemer.
Anbefalet til:
Aseptisk håndtering af forskellige væsker i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Opfylder krav vedr USP Klasse VI nuværende udgave. |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Oversigt | 2 porte - 2 x 1/4 in. (6,35 mm) |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene flasker og carboys med 83B lukninger |
| Materiale | Polypropylen, Platinhærdet silikone |
| Produkttype | Lukning |
| Mængde | Hver |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.