Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinhærdet silikone, polypropylen, lukning, 53B, fast
Artikelnummer. 10654592
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654592 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10654592 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21355300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1454.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.11 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-05-2027
Til brug med:Nalgene Rapid-Flow filterflasker med 45 mm hals
Skab aseptiske håndteringsløsninger til farmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Fleksible systemer til Nalgene Flasker, Carboys og medier. Modificerede lukninger inkluderede platinhærdede silikonepropindsatser og slanger. Disse lækagesikre systemer tilbyder mere sikker, aseptisk håndtering af højt værdsatte produkter sammenlignet med hældning, og de fås med forskellige porte, slangelængder og lukkestørrelser.
Funktioner:
  • Designet til at passe med de fleste Nalgene flasker og carboys
  • Lækagesikker† systemer til sikker, aseptisk håndtering af højt værdsatte produkter sammenlignet med hældning
  • Inkluderer lange slangelængder, både inden i og uden for beholderen for at understøtte integration med de fleste Nalgene flasker og carboys
  • Klar til at acceptere yderligere væskeoverførselskomponenter såsom aseptiske konnektorer og udluftningsfiltre
Bestillingsoplysninger:
Et system pr. sag.
Kompatibel med:
GL45 lukkesystem til Nalgene Rapid-Flow filterflasker med 45mm halse, sammen med Schott™ , Corning™ og Wheaton™ medieflasker. Derudover 2135-5310 kan bruges med 140817, 2019-2000 og Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ System til at skabe sterile, lukkede systemer.
Anbefalet til:
Aseptisk håndtering af forskellige væsker i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder krav vedr USP Klasse VI nuværende udgave.
Lukkestørrelse 53B
Oversigt Solid (ingen port)
Til brug med (udstyr) Nalgene Rapid-Flow filterflasker med 45 mm hals
Materiale Polypropylen, Platinhærdet silikone
Produkttype Lukning
Mængde Hver
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.