Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane
Artikelnummer. p-4525885
Plug Bore:
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11389554
Brand: Thermo Scientific™ 64700002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oplev internt fluidoverførselssystems fleksibilitet med denne tre-vejs stophane, der er arrangeret i en T-form til blot to— eller alle tre— armene på stophanen med lethed.
Oplev internt fluidoverførselssystems fleksibilitet med en Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane, arrangeret i en T-form til at forbinde to— eller alle tre— armene på stophanen med lethed.
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts 1/4″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene, with non-seizing, leakproof† Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane
Plug Bore 2 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Stikmateriale Polypropylen
Udløbsport Tubuleret
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.