Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane
Beskrivelse
Oplev internt fluidoverførselssystems fleksibilitet med en Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane, arrangeret i en T-form til at forbinde to— eller alle tre— armene på stophanen med lethed.
- Rørformede udløb er arrangeret i en T-form og accepterer 1/4″ til 5/16″ rør
- Polypropylen, med ikke-fastsiddende, lækagesikker† Teflon™ TFE-prop
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stophane |
| Plug Bore | 2 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 4 |
| Stikmateriale | Polypropylen |
| Udløbsport | Tubuleret |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.