Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane
Artikelnummer. 10792732
Skift visning
Plug Bore:
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Pakningsstørrelse
10792732 4 mm Hver
11389554 2 mm Pakke med 4
11399554 4 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64700004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 DKK
    389.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.16 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Oplev internt fluidoverførselssystems fleksibilitet med denne tre-vejs stophane, der er arrangeret i en T-form til blot to— eller alle tre— armene på stophanen med lethed.
Oplev internt fluidoverførselssystems fleksibilitet med en Thermo Scientific™ Nalgene™ Tre-vejs stophane, arrangeret i en T-form til at forbinde to— eller alle tre— armene på stophanen med lethed.
  • Rørformede udløb er arrangeret i en T-form og accepterer 1/4″ til 5/16″ rør
  • Polypropylen, med ikke-fastsiddende, lækagesikker† Teflon™ TFE-prop
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane
Plug Bore 4 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1 stk.
Stikmateriale Polypropylen
Udløbsport Tubuleret
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.