Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer
Beskrivelse
Hold rør på en ensartet skråning ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer. Nyttig til hærdning af medier eller inkubering af flydende kulturer ved en ensartet 5° eller 20° skrå. Disse stativer er tastet med tal og bogstaver for nem identifikation og kan stables, når de er tomme.
- Efter mikroovn, sæt rør fyldt med medier til enten 5° eller 20° skrå
- Medier hærder med en ensartet hældning
- Højere vægtfylde end vand, så forbliver nedsænket i et vandbad; vil ikke flyde
- Autoklaverbar; Bemærk: Autoklavering vil reducere styrken over tid
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativ Slant Wht PC 16mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (15 til 16 mm) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 15-16mm rør |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |