Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11315704
Skift visning
Til brug med (udstyr):
15-16mm rør
20 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11315704 15-16mm rør Pakke med 4
10044850 20 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59350016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkuber flydende kulturer på skrå ved hjælp af disse skråtstillede reagensglasstativer, som tillader 5- eller 20 graders hældning for medierne at hærde i en vinkel.
Hold rør på en ensartet skråning ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer. Nyttig til hærdning af medier eller inkubering af flydende kulturer ved en ensartet 5° eller 20° skrå. Disse stativer er tastet med tal og bogstaver for nem identifikation og kan stables, når de er tomme.
  • Efter mikroovn, sæt rør fyldt med medier til enten 5° eller 20° skrå
  • Medier hærder med en ensartet hældning
  • Højere vægtfylde end vand, så forbliver nedsænket i et vandbad; vil ikke flyde
  • Autoklaverbar; Bemærk: Autoklavering vil reducere styrken over tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reagensglasstativ Slant Wht PC 16mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (15 til 16 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 40
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 15-16mm rør
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 11 x 6,1 x 4,5 tommer. (28,5 x 15,5 x 11,5 cm)
Længde (metrisk) 28.5 cm
Længde (engelsk) 11''
Bredde (engelsk) 6,1 tommer
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Produkttype Reagensglas skråstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Hylder 2 etager
Højde (metrisk) 11.5 cm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 15.5 cm