Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10044850
Til brug med (udstyr):
15-16mm rør
20 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10044850
Brand: Thermo Scientific™ 59350020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkuber flydende kulturer på skrå ved hjælp af disse skråtstillede reagensglasstativer, som tillader 5- eller 20 graders hældning for medierne at hærde i en vinkel.
Hold rør på en ensartet skråning ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagensglas skrå stativer. Nyttig til hærdning af medier eller inkubering af flydende kulturer ved en ensartet 5° eller 20° skrå. Disse stativer er tastet med tal og bogstaver for nem identifikation og kan stables, når de er tomme.
  • Efter mikroovn, sæt rør fyldt med medier til enten 5° eller 20° skrå
  • Medier hærder med en ensartet hældning
  • Højere vægtfylde end vand, så forbliver nedsænket i et vandbad; vil ikke flyde
  • Autoklaverbar; Bemærk: Autoklavering vil reducere styrken over tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglas skråstativ
Oversigt Test Tube Rack Slant Wht PC 20mm
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (20 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 40
Form Rektangulær
Hylder 2 etager
Til brug med (udstyr) 20 mm rør
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 11 x 6,1 x 4,5 tommer. (28,5 x 15,5 x 11,5 cm)
Længde (metrisk) 28.5 cm
Længde (engelsk) 11''
Bredde (metrisk) 15.5 cm
Bredde (engelsk) 6,1 tommer
Højde (metrisk) 11.5 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm