Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold lavet af Teflon™ FEP med lukning
Artikelnummer. 11339684
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11339684
Brand: Thermo Scientific™ 3816000016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøve og opbevare aktive farmaceutiske ingredienser og bulk mellemprodukter optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold lavet af Teflon™ FEP med lukning, certificeret til at indeholde mindre end 20 partikler pr. ml ved 0,3μ m og større.
Prøve og opbevare aktive farmaceutiske ingredienser og bulk mellemprodukter optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold lavet af Teflon™ FEP med lukning, certificeret til at indeholde mindre end 20 partikler pr. ml ved 0,3μ m og større. Metaller certificeret til mikrogram pr. liter (ppb) niveauer. Fremragende til opbevaring af kemikalier med høj renhed, dette produkt inkluderer et kvalitetscertifikat, der sikrer, at produktet er blevet testet og accepteret i overensstemmelse med specifikationerne.
Funktioner:
  • Certificeret til partikel- og spormetaller niveauer
  • Linerløs Tefzel™ ETFE lukninger giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Udviser fleksibilitet, slagfasthed og fremragende synlighed af indhold til en bred vifte af anvendelser i laboratoriet
  • Fremragende kemisk resistens af næsten ethvert laboratoriekemikalie
  • Fremragende til opbevaring af kemikalier med høj renhed
  • Ikke-steril/autoklaverbar
  • Gennemskinnelig
Hver flaske er dobbeltpose under klasse 10 laminar flow hætter inde i et klasse 100 renrum. Fremragende til ICP-MS-reagens og standardopbevaring. Produktet inkluderer et kvalitetscertifikat, der sikrer, at produktet er blevet testet og accepteret i overensstemmelse med specifikationerne.
Metaller certificeret til mikroliter (ppb) niveauer:< 0,20 Hg,< 0.5 Vær,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon FEP
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 260 °C
Lukningsfarve Hvid
Lavt partikelindhold USP <788> (lavt partikelindhold)
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Certificeret til partikel- og spormetaller niveauer. Metaller certificeret til mikroliter (ppb) niveauer< 0,20 Hg,< 0.5 Vær,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na. Certificeret til at indeholde< 20 partikler
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 166 mm
Produkttype Flaske med lavt partikelindhold/lavt metalindhold
Bredde (engelsk) 2,86 tommer.
Højde (engelsk) 6,53 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Tefzel™ ETFE
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation. Downstream process solution storage. Downstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.