Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold lavet af Teflon™ FEP med lukning
Beskrivelse
Prøve og opbevare aktive farmaceutiske ingredienser og bulk mellemprodukter optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold lavet af Teflon™ FEP med lukning, certificeret til at indeholde mindre end 20 partikler pr. ml ved 0,3μ m og større. Metaller certificeret til mikrogram pr. liter (ppb) niveauer. Fremragende til opbevaring af kemikalier med høj renhed, dette produkt inkluderer et kvalitetscertifikat, der sikrer, at produktet er blevet testet og accepteret i overensstemmelse med specifikationerne.
Funktioner:
- Certificeret til partikel- og spormetaller niveauer
- Linerløs Tefzel™ ETFE lukninger giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Udviser fleksibilitet, slagfasthed og fremragende synlighed af indhold til en bred vifte af anvendelser i laboratoriet
- Fremragende kemisk resistens af næsten ethvert laboratoriekemikalie
- Fremragende til opbevaring af kemikalier med høj renhed
- Ikke-steril/autoklaverbar
- Gennemskinnelig
Hver flaske er dobbeltpose under klasse 10 laminar flow hætter inde i et klasse 100 renrum. Fremragende til ICP-MS-reagens og standardopbevaring. Produktet inkluderer et kvalitetscertifikat, der sikrer, at produktet er blevet testet og accepteret i overensstemmelse med specifikationerne.
Metaller certificeret til mikroliter (ppb) niveauer:< 0,20 Hg,< 0.5 Vær,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 17 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | Teflon FEP |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -100 °C til 260 °C |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.