Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolber lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™
Beskrivelse
Udfør effektivt arbejde med organisk opløsningsmiddel og koncentreret oxidationsmiddel Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolber lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™ , som er ubrydelige, autoklaverbare, næsten gennemsigtige og modstår stort set alle kemikalier. Kombiner FEP's fremragende kemiske resistens med bekvemmeligheden ved en skruelukning. Disse kolber kan være et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Til spormetalarbejde steriliseres kemisk eller koges i koncentreret salpetersyre
- Tåler temperaturer fra -270° til +205 °C (-454° til +401 °F); lukning, fra -100° til +150 °C (-148° til +302 °F) til en bred vifte af krævende applikationer
- Skruelukning forhindrer spild og forurening
- Autoklaverbar/Teflon FEP
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Oversigt | Kolbe Erlenmeyer skruelukning FEP 250mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | FEP |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Vis mere |
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
Advarsel: Frigør gevindene fuldstændigt, eller fjern lukningen før autoklavering