Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drop-dispenseringsflaske lavet med Teflon™ fluorpolymer, drop-lukning og hætte lavet med Tefzel™
Artikelnummer. 10058050
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10058050 30 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10058050 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24140030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 DKK
    494.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Dispenser stærke syrer/alkalier, reagenser og opløsningsmidler med disse FEP-dråbe-dispenseringsflasker, som har fremragende kemikalieresistens til dispensering af stort set alle kemikalier.
Dispenser stærke syrer/alkalier, reagenser og opløsningsmidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Drop-dispenseringsflaske lavet med Teflon™ fluorpolymer, drop-lukning og hætte lavet med Tefzel™ , med fremragende kemikalieresistens til dispensering af stort set alle kemikalier. Forbundet tudlåg klikker sikkert på plads og vil ikke springe af eller lække, når den lukkede flaske klemmes. Anvendes over et bredt temperaturområde -105 °C til +150 °C. Lækagesikker† når det bruges med medfølgende Nalgene lukkes og autoklaveres.
Funktioner:
  • Dispenserer kun én dråbe ad gangen for pålidelig levering
  • Praktisk enhåndsbetjening frigør din anden hånd
  • Gennemsigtig, så du nemt kan se væskeniveauer
  • Inkluderer ETFE faldende lukning og hætte
Bestillingsoplysninger:
En per pakke; tilfælde af fire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Hvid
Oversigt Teflon FEP-dråbe-dispenseringsflaske med drop-lukning og låg
Materiale FEP
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 99.06 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Lukningsmateriale ETFE
Diameter (metrisk) 34.29 mm
Lukketype Dropper lukning og hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Produkttype Droppe flaske
Vis mere Vis mindre
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.