Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker lavet med Teflon™ fluorpolymer, 250 ml
Beskrivelse
Udfør lavhastigheds-, lipid- og phenolekstraktioner, fordøjelser og udfældninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker lavet med Teflon™ fluorpolymer. Den perfekte pasform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiberrotorer, de er støbt af gennemskinnelig FEP, der modstår de fleste syrer, baser og organiske opløsningsmidler.
- FEP giver fremragende kemikalieresistens
- Anvendes i temperaturer fra -100° til +150 °C
- For korrekt ydeevne skal den fyldes til 100 % af den samlede kapacitet
- For ekstra tæthed† forsikring ved maksimale hastigheder eller ved spinning af farlige materialer, brug med PP-forseglingshætter (DS3131-0038)
Kræver
Ved spinning af 250mL flaske i en Sorvall GSA rotor, brug af Nalgene centrifugeflaskeadapter (DS3125-0250) er påkrævet.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Teflon FEP Flaske med Tefzel ETFE lukning |
| Materiale | FEP |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Nominel kapacitet | 250 mL |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 4000 x g |
| Højde (metrisk) | 126.5 mm |
| Vis mere |
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.