Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10494111
Diameter (metrisk):
54 mm
92 mm
155 mm
Til brug med (udstyr):
1000 ml bæger
250 ml bæger
4000 ml bæger
Højde (metrisk):
28mm
30mm
31mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10494111
Brand: Thermo Scientific™ DS66304000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse ophængte magnetiske rørestave til konstant lavhastigheds-omrøring i vævskulturapplikationer.
Rør konstant vævskulturapplikationer ved lav hastighed med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave.
Funktioner:
  • Benene kan komprimeres, så de passer gennem 1,5 tommer (38 mm) åbninger
  • Omrørerstangen er lidt hævet fra bunden af beholderen for at minimere formalingseffekten på cellerne
  • Konsekvent handling ved lave hastigheder
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer op til 150 °C
  • Alnico V magnet indkapslet i PTFE med ETFE beslag
Bemærk:
Adskilles for rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Suspenderet magnetisk rørestang; Rørestang flydende TFE/ETFE 155 (dia.) x 31 mm
Diameter (engelsk) 6.125 tommer.
Til brug med (udstyr) 4000 ml bæger
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 31mm
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 155 mm
Materiale PTFE
Mængde 2/Cs.; 1/Pk.
Type Magnetisk rørestang