Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10110601
Skift visning
Diameter (metrisk):
54 mm
92 mm
155 mm
Til brug med (udstyr):
1000 ml bæger
250 ml bæger
4000 ml bæger
Højde (metrisk):
28 mm
30 mm
31 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) unitSize
10110601 54 mm 250 ml bæger 28 mm Hver
10008380 92 mm 1000 ml bæger 30 mm Hver
10494111 155 mm 4000 ml bæger 31 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10110601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS66300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    601.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.44 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse ophængte magnetiske rørestave til konstant lavhastigheds-omrøring i vævskulturapplikationer.
Rør konstant vævskulturapplikationer ved lav hastighed med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave.
Funktioner:
  • Benene kan komprimeres, så de passer gennem 1,5 tommer (38 mm) åbninger
  • Omrørerstangen er lidt hævet fra bunden af beholderen for at minimere formalingseffekten på cellerne
  • Konsekvent handling ved lave hastigheder
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer op til 150 °C
  • Alnico V magnet indkapslet i PTFE med ETFE beslag
Bemærk:
Adskilles for rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Suspenderet magnetisk rørestang; Rørestang flydende TFE/ETFE 54 (dia.) x 28 mm
Diameter (engelsk) 2.125 tommer.
Til brug med (udstyr) 250 ml bæger
Højde (engelsk) 1,125 tommer
Højde (metrisk) 28 mm
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 54 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Type Omrøringsbar