Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave
GREENER_CHOICE
Product Code. 10008380
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
54 mm
92 mm
155 mm
Til brug med (udstyr):
1000 ml bæger
250 ml bæger
4000 ml bæger
Højde (metrisk):
28 mm
30 mm
31 mm
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) unitSize
10008380 92 mm 1000 ml bæger 30 mm Hver
10110601 54 mm 250 ml bæger 28 mm Hver
10494111 155 mm 4000 ml bæger 31 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10008380 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. DS66301000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse ophængte magnetiske rørestave til konstant lavhastigheds-omrøring i vævskulturapplikationer.
Rør konstant vævskulturapplikationer ved lav hastighed med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ophængte magnetiske rørestave.
Funktioner:
  • Benene kan komprimeres, så de passer gennem 1,5 tommer (38 mm) åbninger
  • Omrørerstangen er lidt hævet fra bunden af beholderen for at minimere formalingseffekten på cellerne
  • Konsekvent handling ved lave hastigheder
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer op til 150 °C
  • Alnico V magnet indkapslet i PTFE med ETFE beslag
Bemærk:
Adskilles for rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Suspenderet magnetisk rørestang; Rørestang flydende TFE/ETFE 92 (dia.) x 30 mm
Diameter (engelsk) 3.625 tommer.
Til brug med (udstyr) 1000 ml bæger
Højde (engelsk) 1.187 tommer.
Højde (metrisk) 30 mm
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 92 mm
Materiale PTFE
Mængde 2/Cs.
Type Omrøringsbar