Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521509
Oversigt:
250 fod. Dispenser Pk. Rulle
Bordmåtte
Bred rulle
Lang måtte
Måtte
Rulle
Pakningsstørrelse:
4 ruller
61m
Hver
Pakke med 100
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 350
Pakke med 50
Artikelnummer. 10661922
Brand: Thermo Scientific™ 7400000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Absorber spild, og dæmp knækkelige genstande med langtidsholdbare, vandtætte, skrid- og kemikaliebestandige overfladebeskyttere.
Absorber spild og dæmp knækkelige genstande med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. De er langtidsholdbare, vandtætte, skridsikre og kemikaliebestandige. Det kludlignende toplag falder ikke fra hinanden, selv når det er vådt.
  • Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
  • Pladerne ligger fladt og er skridsikre
  • Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
  • Polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter bordpladen mod spild og korrosion
  • Super Versi-Dry absorberer hurtigt op til 1050mL/m 2 for hurtigt at absorbere spild med tusindvis af Thermo Scientific Tørstige celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Absorberingsevne 1050 ml/m 2
Længde (engelsk) 250 ft.
Længde (metrisk) 76 m
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 51 cm
Oversigt 250 fod. Dispenser Pk. Rulle
nr. pr. sag 1 rulle
nr. pr. pakke 1 rulle
Varebeskrivelse Versi-Dry Super Absorberende Roll Dispenser Pk. 20 tommer x 250 fod; 1 rulle x 250 fod.