Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
Artikelnummer. 10460733
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 20 tommer
18 x 40 tommer
20 tommer x 250 fod
20 tommer x 30 meter.
20 x 43 tommer
40 tommer x 200 fod
Oversigt:
250 fod. Dispenser Pk. Rulle
Bordmåtte
Bred rulle
Lang måtte
Måtte
Rulle
Pakningsstørrelse:
4 ruller
61m
Hver
Pakke med 100
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 350
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Oversigt Pakningsstørrelse
10460733 20 x 43 tommer Bordmåtte Pakke med 150
10661922 20 tommer x 250 fod 250 fod. Dispenser Pk. Rulle Hver
10182361 18 x 20 tommer Måtte Pakke med 350
10395951 18 x 40 tommer Lang måtte Pakke med 175
10779441 20 tommer x 30 meter. Rulle 4 ruller
10789601 40 tommer x 200 fod Bred rulle 61m
10325861 18 x 20 tommer Måtte Pakke med 100
10264461 18 x 40 tommer Lang måtte Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10460733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7404300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3438.00 DKK / Pakke med 150
    Spare 507.00 DKK
    12% Slukket
På lager
Absorber spild, og dæmp knækkelige genstande med langtidsholdbare, vandtætte, skrid- og kemikaliebestandige overfladebeskyttere.
Absorber spild og dæmp knækkelige genstande med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. De er langtidsholdbare, vandtætte, skridsikre og kemikaliebestandige. Det kludlignende toplag falder ikke fra hinanden, selv når det er vådt.
  • Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
  • Pladerne ligger fladt og er skridsikre
  • Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
  • Polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter bordpladen mod spild og korrosion
  • Super Versi-Dry absorberer hurtigt op til 1050mL/m 2 for hurtigt at absorbere spild med tusindvis af Thermo Scientific Tørstige celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Absorberingsevne 1050 ml/m 2
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 51 cm
Bredde (engelsk) 43 tommer.
Bredde (metrisk) 110 cm
Dimensioner (L x B) 20 x 43 tommer
Oversigt Bordmåtte
Mængde 150 Pk.