Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
Oversigt:
250 fod. Dispenser Pk. Rulle
Bordmåtte
Bred rulle
Lang måtte
Måtte
Rulle
Pakningsstørrelse:
4 ruller
61m
Hver
Pakke med 100
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 350
Pakke med 50
Beskrivelse
Absorber spild og dæmp knækkelige genstande med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. De er langtidsholdbare, vandtætte, skridsikre og kemikaliebestandige. Det kludlignende toplag falder ikke fra hinanden, selv når det er vådt.
- Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
- Pladerne ligger fladt og er skridsikre
- Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
- Polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter bordpladen mod spild og korrosion
- Super Versi-Dry absorberer hurtigt op til 1050mL/m 2 for hurtigt at absorbere spild med tusindvis af Thermo Scientific Tørstige celler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskytter |
| Absorberingsevne | 1050 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 46 cm |
| Bredde (engelsk) | 40 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 102 cm |
| Oversigt | Lang måtte |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Varebeskrivelse | Versi-Dry Super Absorberende 18 in. x 40 in.; 50 måtter/etui |