Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
Beskrivelse
Absorber spild og dæmp knækkelige genstande med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. De er langtidsholdbare, vandtætte, skridsikre og kemikaliebestandige. Det kludlignende toplag falder ikke fra hinanden, selv når det er vådt.
- Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
- Pladerne ligger fladt og er skridsikre
- Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
- Polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter bordpladen mod spild og korrosion
- Super Versi-Dry absorberer hurtigt op til 1050mL/m 2 for hurtigt at absorbere spild med tusindvis af Thermo Scientific Tørstige celler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskytter |
| Absorberingsevne | 1050 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 46 cm |
| Bredde (engelsk) | 20 tommer |
| Bredde (metrisk) | 51 cm |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 20 tommer |
| Oversigt | Måtte |
| Mængde | 350 Pk. |