Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ligesidede bredmundede polycarbonatkrukker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10710982
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10710982 15 mL 38 mm Pakke med 4
10312621 30 mL 43 mm Pakke med 4
10740982 60 mL 53 mm Pakke med 4
10762532 125 mL 70 mm Pakke med 4
10290881 250 mL 70 mm Pakke med 4
10622361 500 mL 120 mm Pakke med 4
10578661 1000 mL 120 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10710982 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21160015
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml og opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse klare, ligesidede bredmundede PC-krukker, som er meget slagfaste og ekstremt alsidige.
Saml og opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler med vinduesklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Lige-sidede krukker med bred mund. Et bredt temperaturområde (−135 °C til +°135 C) gør disse krukker til et fremragende valg til kølerum og kølebrug hele vejen til autoklaven. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse høj slagfaste krukker er ekstremt alsidige. Ikke væskesikker.
  • Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
  • Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
  • Autoclavable/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 29 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring
Inkluderer Dække
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 14 g
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg