Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ligesidede bredmundede polycarbonatkrukker med lukning
Beskrivelse
Saml og opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler med vinduesklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Lige-sidede krukker med bred mund. Et bredt temperaturområde (−135 °C til +°135 C) gør disse krukker til et fremragende valg til kølerum og kølebrug hele vejen til autoklaven. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse høj slagfaste krukker er ekstremt alsidige. Ikke væskesikker.
- Fremragende til koldrum og kølet brug — let at se indholdet
- Bredmundede og lige sider giver fuld adgang og fuld nem prøveudtagning
- 15, 30 og 60 ml glas har naturlige polypropylen-lukninger
- 125 ml til 1L glas har hvide polypropylen-lukninger med indsænkede låg til stabling
- 125 og 250 ml størrelser passer Osterizer™ til andre blendere med gevind; anbefales til brug med Fluid Transfer Closure DS2153-0700
- Ikke væske-lækage-hæmmende; ikke anbefalet til væsketransport
- Autoklaverbar/Transparent
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,4 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 33 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Inkluderer | Dække |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 48 |
| Vis mere |