Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ligesidede bredmundede polycarbonatkrukker med lukning
Artikelnummer. 10290881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10290881 250 mL 70 mm Pakke med 4
10710982 15 mL 38 mm Pakke med 4
10312621 30 mL 43 mm Pakke med 4
10740982 60 mL 53 mm Pakke med 4
10762532 125 mL 70 mm Pakke med 4
10622361 500 mL 120 mm Pakke med 4
10578661 1000 mL 120 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10290881 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    290.97 DKK / Pakke med 4
    Spare 67.03 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Saml og opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse klare, ligesidede bredmundede PC-krukker, som er meget slagfaste og ekstremt alsidige.
Saml og opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler med vinduesklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Lige-sidede krukker med bred mund. Et bredt temperaturområde (−135 °C til +°135 C) gør disse krukker til et fremragende valg til kølerum og kølebrug hele vejen til autoklaven. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse høj slagfaste krukker er ekstremt alsidige. Ikke væskesikker.
  • Fremragende til koldrum og kølet brug — let at se indholdet
  • Bredmundede og lige sider giver fuld adgang og fuld nem prøveudtagning
  • 15, 30 og 60 ml glas har naturlige polypropylen-lukninger
  • 125 ml til 1L glas har hvide polypropylen-lukninger med indsænkede låg til stabling
  • 125 og 250 ml størrelser passer Osterizer™ til andre blendere med gevind; anbefales til brug med Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Ikke væske-lækage-hæmmende; ikke anbefalet til væsketransport
  • Autoklaverbar/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,6 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring
Inkluderer Dække
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 65 g
Klarhed Klar
Mund Brede
Højde (metrisk) 118 mm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Produkttype Ligesidet krukke