Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stormvandsprøveudtagere og monteringssæt
Artikelnummer. 11375474
Skift visning
Inkluderer:
HDPE-flaske
HDPE-rør
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11375474 Ravglasflaske Pakke med 4
11349754 HDPE-flaske Pakke med 4
11339754 HDPE-rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375474 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00 DKK
    3655.85 DKK / Pakke med 4
    Spare 439.15 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-05-2027
En praktisk og overkommelig enhed til indsamling af kvartalsvis første skylning af regnvandsprøver i overensstemmelse med EPAs prøveudtagningskrav.
De Nalgene™ Storm Water Sampler er en praktisk og overkommelig enhed til at indsamle kvartalsvise regnvandsprøver i overensstemmelse med EPAs prøveudtagningskrav. Ikke mere at stå i regnen og vente på, at vandet flyder eller gå glip af prøvetagningsbegivenheder. Storm Water Sampler kan opsamle en hel liters gribeprøve af første skylning af regnvand gennem en regnvandsgrøft, vandløb eller stormristudløb. Du skal blot placere prøveudtageren i dets beskyttende monteringsrør før en regnhændelse, og lad den sidde indtil efter stormen.
Funktioner:
  • Fluoreret øvre struktur forhindrer olie og fedt i at klæbe til opsamlingsanordningen, hvilket giver et rent gram og forhindrer genvinding af lav bias
  • Flydende kugleventil lukker automatisk prøveporten for at forhindre sammenblanding med senere afløb og tab af flygtige analytter
  • Prøveudtager opfylder EPA NPDES MSGP (Fed. Reg. FRL-6880-5 10/20/00) og de fleste staters generelle krav til prøveudtagning af tilladelser
  • Engangsprøveudtagningsanordning er beregnet til engangsbrug
Inkluderer:
  • EPDM pakning
  • Fluoreret højdensitets polyethylen øvre kuppel
  • Kugleventil af polypropylen
  • Polytetrafluorethylen-foret lukning
Klik her for at se vores instruktionsvideo til regnvandsprøvetagning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vandprøveudtager
Materiale Glas
Oversigt Storm vandprøvetager til olie& Smør 1L
Inkluderer Ravglasflaske
Lukningsmateriale PTFE
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Lukkestørrelse 89 mm
Certificeringer/compliance Møder EPA NPDES MSGP (Fed. Reg. FRL-6880-5 10/20/00 og de fleste statslige krav til prøveudtagning
Mængde 1/Pk., 4/Cs.