Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stormvandsprøveudtagere og monteringssæt
Beskrivelse
De Nalgene™ Storm Water Sampler er en praktisk og overkommelig enhed til at indsamle kvartalsvise regnvandsprøver i overensstemmelse med EPAs prøveudtagningskrav. Ikke mere at stå i regnen og vente på, at vandet flyder eller gå glip af prøvetagningsbegivenheder. Storm Water Sampler kan opsamle en hel liters gribeprøve af første skylning af regnvand gennem en regnvandsgrøft, vandløb eller stormristudløb. Du skal blot placere prøveudtageren i dets beskyttende monteringsrør før en regnhændelse, og lad den sidde indtil efter stormen.
- UV-stabiliseret polyethylenrør med høj densitet
- 24″ stålpæl
- Inkluderer ormeklemme og snor i rustfrit stål, nylonnitter, polyesterskærm, trådophæng og snaplås i karabinhagestil
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Monteringssæt |
| Oversigt | Storm Water Sampler Mount Kit |
| Inkluderer | HDPE-rør |
| Rørmateriale | Polyethylen |
| Certificeringer/compliance | Møder EPA NPDES MSGP (Fed. Reg. FRL-6880-5 10/20/00 og de fleste statslige krav til prøveudtagning |