Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsstativer til mikroplader, 4x4
Artikelnummer. p-4520833
Holder:
Mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10718702
Brand: Thermo Scientific™ 50390048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter prøver sikkert i mikroplade-, dybbrøndsplader og kryobankstativer ved hjælp af disse vandrette opbevaringsreoler.
Transporter prøver i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsstativer til mikroplader. Disse robuste stativer giver et sikkert, praktisk opbevaringssystem og er ideelle til lagring af genombiblioteker, DNA- og RNA-biblioteker, lagring af forbindelser til screening med høj kapacitet og kort- eller langtidslagring af forbindelser eller mikrober.
  • Reoler passer til 1,0 ml kryobank kryogene opbevaringshætteglas
  • Vandret design passer til de fleste køleskabe og frysere
  • Holdeclips på hvert rum holder pladerne sikkert på plads
  • Håndtag på toppen og siderne for nem transport
  • Etiketholder til nem identifikation af indholdet af stativet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikropladestativ
Array 4 x 4
Farve Sølv
Holder Mikroplader
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 15 x 5,5 x 8,5 tommer. (38,7 x 13,9 x 21,6 cm)
Længde (metrisk) 38.7 cm
Længde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 13.9 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (metrisk) 21.6 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Vis mere Vis mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.