Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stophaner
Product Code. p-4525887
Click to view available options
Plug Bore:
2 mm
4 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 6
Product Code. 15991651
Brand: Thermo Scientific™ 64600002
Udvikle interne væskeoverførselssystemer til nøjagtig påfyldning eller dispensering. Disse stophaner giver pålidelig, nøjagtig væskestrømskontrol.
Tillad pålidelig, nøjagtig væskeflowkontrol i væskehåndteringssystemer ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Stophaner. De er ideelle til brug ved udvikling af interne væskeoverførselssystemer til envejs væskebane til nøjagtig påfyldning eller dispensering. To-vejs stophanerne har takket rør i hver ende.
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene with Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Stophane
Plug Bore 2 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6
Til brug med (udstyr) In-House Fluid Transfer System
Stikmateriale Polypropylen
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.