Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stophaner
Artikelnummer. 11369554
Skift visning
Plug Bore:
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore unitSize
11369554 2 mm Pakke med 6
15991651 2 mm Pakke med 6
15223079 4 mm Pakke med 6
10279070 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11369554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    2066.69 DKK / Pakke med 6
    Spare 123.31 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvikle interne væskeoverførselssystemer til nøjagtig påfyldning eller dispensering. Disse stophaner giver pålidelig, nøjagtig væskestrømskontrol.
Tillad pålidelig, nøjagtig væskeflowkontrol i væskehåndteringssystemer ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Stophaner. De er ideelle til brug ved udvikling af interne væskeoverførselssystemer til envejs væskebane til nøjagtig påfyldning eller dispensering. To-vejs stophanerne har takket rør i hver ende.
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene with Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane
Plug Bore 2 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6
Til brug med (udstyr) In-House Fluid Transfer System
Stikmateriale Polypropylen
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.