Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene Stophanesamling til akrylburetter
Artikelnummer. 10642102
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10642102 PTFE Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10642102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7136501025
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Til brug med 25 ml akryl Nalgene Brudsikre buretter.
Til brug med: Nalgene 25mL akrylburet (kat. nr. 36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Selvsmørende
Oversigt Stophane Assy Only 3650-0025 25mL
Materiale PTFE
Længde (engelsk) 0,98 tommer
Længde (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene 25 ml akryl buret (36500025)