Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pincet i rustfrit stål, bøjet spids
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10010431
Skift visning
Tip stil:
Bøjet, rund, takket
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tip stil unitSize
10010431 Bøjet, rund, takket Hver
1 options
Artikelnummer. 10010431 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS03990001
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nalgene Pincet i rustfrit stål fås i bøjede eller lige spidser. Bent-tip stil er designet til nem fjernelse og manipulation af filtermembraner.
Designet til brug i en bred vifte af applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringshardware og tilbehør kan bruges sammen med vores forskellige linjer af filtreringsenheder.
  • Rustfrit stål
  • Selvlukkende (bøjet spids)
  • Takket gribeområde
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pincet
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Pincet i rustfrit stål, bøjet spids
nr. pr. pakke 1
Mængde Ea.
Stil Selvlukkende Bøjning
Tip stil Bøjet, rund, takket