Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farvekasse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4528941
Type:
Gel farvningsboks
Staining Box Plug
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 10492491
Brand: Thermo Scientific™ 57051010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farv, fikser og håndter skrøbelige elektroforesegeler og membraner med mindre risiko for beskadigelse end konventionelle metoder med disse farvningsbokse.
Farv, fikser og håndter skrøbelige elektroforesegeler og membraner med mindre risiko for beskadigelse end konventionelle metoder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Staining Box er udstyret med et bundafløb, så du kan skifte løsning uden at forstyrre æskens øvrige skrøbelige indhold. Æsken rummer 189 mm x 189 mm gel sammen med 500 ml væske.
  • Polymethylpentene box and polypropylene copolymer cover
  • Useful over a -70° to +70°C (-94° to +158°F) temperature range
  • Good chemical compatibility with acids, bases and select organic solvents for a versatile range of protocols
  • LDPE plug in bottom for easy drainage of liquid with minimal handling of gel and provides a leakproof seal
  • Plug won't interfere with cover or contents of boxes on a benchtop or shaker
  • Stackable, with a handle on each end for safe, easy carrying
  • Microwavable and easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Gel farvningsboks
Materiale PMP
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5.08 cm)
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.08 cm