Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farvekasse
Artikelnummer. 10492491
Skift visning
Type:
Farveboks-prop
Gel farvningsboks
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10492491 Gel farvningsboks Hver
10172491 Farveboks-prop Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 57051010
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farv, fikser og håndter skrøbelige elektroforesegeler og membraner med mindre risiko for beskadigelse end konventionelle metoder med disse farvningsbokse.
Farv, fikser og håndter skrøbelige elektroforesegeler og membraner med mindre risiko for beskadigelse end konventionelle metoder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Staining Box er udstyret med et bundafløb, så du kan skifte løsning uden at forstyrre æskens øvrige skrøbelige indhold. Æsken rummer 189 mm x 189 mm gel sammen med 500 ml væske.
  • Polymethylpentene box and polypropylene copolymer cover
  • Useful over a -70° to +70°C (-94° to +158°F) temperature range
  • Good chemical compatibility with acids, bases and select organic solvents for a versatile range of protocols
  • LDPE plug in bottom for easy drainage of liquid with minimal handling of gel and provides a leakproof seal
  • Plug won't interfere with cover or contents of boxes on a benchtop or shaker
  • Stackable, with a handle on each end for safe, easy carrying
  • Microwavable and easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Gel farvningsboks
Materiale PMP
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5.08 cm)
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.08 cm