Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farvekasse
Beskrivelse
Farv, fikser og håndter skrøbelige elektroforesegeler og membraner med mindre risiko for beskadigelse end konventionelle metoder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Staining Box er udstyret med et bundafløb, så du kan skifte løsning uden at forstyrre æskens øvrige skrøbelige indhold. Æsken rummer 189 mm x 189 mm gel sammen med 500 ml væske.
- Polymethylpentene box and polypropylene copolymer cover
- Useful over a -70° to +70°C (-94° to +158°F) temperature range
- Good chemical compatibility with acids, bases and select organic solvents for a versatile range of protocols
- LDPE plug in bottom for easy drainage of liquid with minimal handling of gel and provides a leakproof seal
- Plug won't interfere with cover or contents of boxes on a benchtop or shaker
- Stackable, with a handle on each end for safe, easy carrying
- Microwavable and easy to clean
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Replacement Plug for 5705-1010 and -2020 |
| Type | Staining Box Plug |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 12 |