Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede bredmundede PPCO-flasker med lukning
Artikelnummer. 10204501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10204501 250 mL 43 mm Pakke med 12
10458802 60 mL 28 mm Pakke med 12
10166560 175 mL 38 mm Pakke med 12
10054180 500 mL 53 mm Pakke med 12
10542111 1 L 63 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10204501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21100008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forenkle rengøring, prøvepåfyldning og genfinding med disse pladseffektive, bredmundede PPCO-flasker, som er kontaktklare, autoklaverbare og modstandsdygtige over for de fleste syrer, alkoholer og baser.
Spar værdifuld laboratorieplads med det firkantede design af Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polypropylencopolymerflasker med bred mund. Design med bred mund tillader nem rengøring, prøvepåfyldning og genfinding. Fremstillet af kun højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Modstandsdygtig over for syrer, alkoholer og baser
  • Kontaktklar flaske giver synligt væskeniveau
  • Firkantet design giver et stort område til mærkning
  • Foringsløse polypropylen-lukninger giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med bred mund
Diameter (engelsk) 2,4''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 116 mm
Produkttype Firkantet flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,44 tommer.
Højde (engelsk) 4,6 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.