Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede bredmundede PPCO-flasker med lukning
Beskrivelse
Spar værdifuld laboratorieplads med det firkantede design af Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polypropylencopolymerflasker med bred mund. Design med bred mund tillader nem rengøring, prøvepåfyldning og genfinding. Fremstillet af kun højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Modstandsdygtig over for syrer, alkoholer og baser
- Kontaktklar flaske giver synligt væskeniveau
- Firkantet design giver et stort område til mærkning
- Foringsløse polypropylen-lukninger giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Autoklaverbar
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6 oz., 175 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 175 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkantet flaske med bred mund |
| Diameter (engelsk) | 2'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.