Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede bredmundede PPCO-flasker med lukning: Bulk Pack, kan autoklaveres
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521981
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
43 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Artikelnummer. 10088912
Brand: Thermo Scientific™ 3121100008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar værdifuld opbevaringsplads med disse firkantede PPCO-flasker, der er nemme at gribe fat i, og som har holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for opdeling eller punktering.
Spar værdifuld opbevaringsplads med den nemme at gribe Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede bredmundede PPCO-flasker med lukning. Disse flasker har holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for opdeling eller punktering.
  • Bred mund for nem påfyldning og hældning
  • Firkantet form sparer hyldeplads
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker† , polypropylenhætter uden foring
  • Autoklaverbar
Bestillingsoplysninger:
Bulk pakket i kuffert; lukninger inkluderet, men ikke samlet. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med bred mund
Diameter (engelsk) 2,4''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 116 mm
Produkttype Firkantet flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,44 tommer.
Højde (engelsk) 4,56 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm kvadratisk
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.