Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10379630
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10379630
Brand: Thermo Scientific™ 21140006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld nemt disse firkantede HDPE-flasker med bred mund, der tilbyder fremragende kemisk resistens, hvilket gør dem velegnede til en lang række anvendelser.
Fyld nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund. HDPE udviser fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer, hvilket gør disse flasker velegnede til en bred vifte af anvendelser. God til opbevaring i fryseren til -°100 C (-148 °F). Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 oz., 175 ml
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Kapacitet (engelsk) 6 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med bred mund
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 106 mm
Produkttype Firkantet flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,03 tommer.
Højde (engelsk) 4,2 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.