Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning
Beskrivelse
Fyld nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund. HDPE udviser fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer, hvilket gør disse flasker velegnede til en bred vifte af anvendelser. God til opbevaring i fryseren til -°100 C (-148 °F). Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør disse beholdere til at beskytte dine værdifulde prøver
- Den rektangulære form gør det nemt at få den til at passe i fryseren til opbevaring op til -100 °C (-148 °F)
- Polypropylen-skruelukninger uden liner-liner giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Lækagetæt†
Inkluderer:
Polypropylen skruehætter
Genanvendelsesinformation: Nalgene Genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst de bølgebakker og LDPE poser, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkantet flaske med bred mund |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2,1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.