Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonat-graduerede flasker uden lukning: Bakkepakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15246707
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15246707 125 mL Pakke med 96
15226717 250 mL Pakke med 60
15236717 500 mL Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15246707 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3620150125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1387.74 DKK / Pakke med 96
    Spare 32.26 DKK
    2% Slukket
På lager
Vælg disse holdbare, autoklaverbare flasker, der har et lethåndterligt firkantet design til opbevaring af vandige opløsninger og korttidsopbevaring af medier.
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene Firkantede polycarbonat-graduerede flasker til opbevaring af vandige opløsninger og korttidsopbevaring af medier. Disse flasker er holdbare, autoklaverbare og har et lethåndterligt firkantet design.
  • Klarhed
  • Let at håndtere firkantet design
  • Autoklaverbar
  • Hård, holdbar selv ved lave temperaturer
  • Med indstøbte gradueringer og drypsikker hals
Bestillingsoplysninger:
Bakke pakket uden lukninger; bestille lukninger separat (Serie 362150).
Bemærk:
Fjern hætten eller frigør gevindene helt før autoklavering. Autoklaven er tom. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
Flasker vist med farvede lukninger, der fås separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Oversigt Gradueret firkantet flaske
Diameter (engelsk) 2,1 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 96
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Ikke steril
Gradueringer Indstøbte gradueringer
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 110 mm
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 54 mm kvadratisk
Lukketype Skruelukning (bestilles separat)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1580 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Gradueret firkantet flaske