Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonat-graduerede flasker uden lukning: Bakkepakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15226717
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
Artikelnummer. 15226717
Brand: Thermo Scientific™ 3620150250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse holdbare, autoklaverbare flasker, der har et lethåndterligt firkantet design til opbevaring af vandige opløsninger og korttidsopbevaring af medier.
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene Firkantede polycarbonat-graduerede flasker til opbevaring af vandige opløsninger og korttidsopbevaring af medier. Disse flasker er holdbare, autoklaverbare og har et lethåndterligt firkantet design.
  • Klarhed
  • Let at håndtere firkantet design
  • Autoklaverbar
  • Hård, holdbar selv ved lave temperaturer
  • Med indstøbte gradueringer og drypsikker hals
Bestillingsoplysninger:
Bakke pakket uden lukninger; bestille lukninger separat (Serie 362150).
Bemærk:
Fjern hætten eller frigør gevindene helt før autoklavering. Autoklaven er tom. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
Flasker vist med farvede lukninger, der fås separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Oversigt Gradueret firkantet flaske
Diameter (engelsk) 2,2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 30
Sterilitet Ikke steril
Gradueringer Indstøbte gradueringer
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1580 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 146 mm
Produkttype Gradueret firkantet flaske
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 57 mm kvadratisk
Lukketype Skruelukning (bestilles separat)
Gennem lukkedispenseringen Nej