Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning
Artikelnummer. 10672761
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10672761 500 mL 38-430 mm Pakke med 4
10692571 30 mL 20 mm Pakke med 12
10291751 60 mL 24 mm Pakke med 12
10454851 125 mL 38-430 mm Pakke med 6
10577721 250 mL 38-430 mm Pakke med 6
10508111 1 L 38-430 mm Pakke med 4
10464851 2 L 53B Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10672761 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20150500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 DKK
    304.66 DKK / Pakke med 4
    Spare 83.34 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Opbevar vandige opløsninger i disse holdbare, autoklaverbare, firkantede polycarbonatflasker. Også ideel til korttidslagring af medier.
Opbevar vandige opløsninger i disse holdbare, autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning. Med et lethåndterligt firkantet design er disse flasker også ideelle til korttidsopbevaring af medier. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Firkantede sider giver mulighed for god udnyttelse af pladsen i fryseren til -135 °C (-275 °F)
  • Fremragende klarhed hjælper nemt med at identificere indholdsniveauer
  • 2L størrelse har indstøbte håndtag for at hjælpe med at løfte og hælde indhold
  • Støbt i gradueringer for nem dispensering
  • Autoklaverbar/gennemsigtig/lækagesikker† /Uddannet
Inkluderer:
Lækagesikker† polypropylen skruelåg
Bemærk:
Fjern hætten eller frigør gevindene helt før autoklavering. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 178 mm
Bredde (engelsk) 2,9 tommer.
Højde (engelsk) 6,98 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.