Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning
Beskrivelse
Opbevar vandige opløsninger i disse holdbare, autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning. Med et lethåndterligt firkantet design er disse flasker også ideelle til korttidsopbevaring af medier. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Firkantede sider giver mulighed for god udnyttelse af pladsen i fryseren til -135 °C (-275 °F)
- Fremragende klarhed hjælper nemt med at identificere indholdsniveauer
- 2L størrelse har indstøbte håndtag for at hjælpe med at løfte og hælde indhold
- Støbt i gradueringer for nem dispensering
- Autoklaverbar/gennemsigtig/lækagesikker† /Uddannet
Inkluderer:
Lækagesikker† polypropylen skruelåg
Bemærk:
Fjern hætten eller frigør gevindene helt før autoklavering. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 64 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkantet flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Inkluderer | Lækagesikre skruelukninger af polypropylen |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.