Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10291751
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10291751
Brand: Thermo Scientific™ 20150060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar vandige opløsninger i disse holdbare, autoklaverbare, firkantede polycarbonatflasker. Også ideel til korttidslagring af medier.
Opbevar vandige opløsninger i disse holdbare, autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede polycarbonatflasker med lukning. Med et lethåndterligt firkantet design er disse flasker også ideelle til korttidsopbevaring af medier. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Firkantede sider giver mulighed for god udnyttelse af pladsen i fryseren til -135 °C (-275 °F)
  • Fremragende klarhed hjælper nemt med at identificere indholdsniveauer
  • 2L størrelse har indstøbte håndtag for at hjælpe med at løfte og hælde indhold
  • Støbt i gradueringer for nem dispensering
  • Autoklaverbar/gennemsigtig/lækagesikker† /Uddannet
Inkluderer:
Lækagesikker† polypropylen skruelåg
Bemærk:
Fjern hætten eller frigør gevindene helt før autoklavering. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 96
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 83 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1.58 in.
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.