Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med septumlukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG Medieflasker er holdbare, brudsikre og har en septum lukning til aseptisk sprøjtedispensering eller tilføjelse af kosttilskud.
- HDPE-lukning med silikone/PTFE-septum giver en PTFE-væskekontaktflade, der er inert og nonstick for at sikre væskeintegritet.
- Lækagesikker† , gennemsigtige medieflasker
- Firkantet design sparer værdifuld hyldeplads
- Flasker og lukninger er sterile til 10 -6 sterilitetsgarantiniveau
Bestillingsoplysninger:
Pakket i krympeindpakkede bakker i dobbelte polyposede kartoner til renrumsapplikationer.
Anbefalet til:
Ideel til emballering af biologiske og diagnostiske reagenser, der kræver aseptisk dispensering eller tilsætning af kosttilskud med sprøjte.
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 Udvidet |
| Kapacitet (engelsk) | 17,5 oz. |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Med septum lukning |
| Diameter (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 24 |
| Vis mere |