Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med septumlukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10029492
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
500 Udvidet
500 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
38-430 mm
Packungsgröße:
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
Pakke med 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Packungsgröße
10029492 125 mL 38-430 mm Pakke med 96
10159742 60 mL 24 mm Pakke med 200
10445893 500 mL 38-430 mm Pakke med 40
10767263 1 L 38-430 mm Pakke med 24
10591455 500 Udvidet 38-430 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10029492 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3420230125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6215.00 DKK
    5722.56 DKK / Pakke med 96
    Spare 492.44 DKK
    7% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pak biologiske og diagnostiske reagenser, der kræver aseptisk dispensering eller tilføjelse af kosttilskud med sprøjte, i disse holdbare, brudsikre medieflasker.
Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG Medieflasker er holdbare, brudsikre og har en septum lukning til aseptisk sprøjtedispensering eller tilføjelse af kosttilskud.
Funktioner:
  • HDPE-lukning med silikone/PTFE-septum giver en PTFE-væskekontaktflade, der er inert og nonstick for at sikre væskeintegritet.
    • Lækagesikker† , gennemsigtige medieflasker
    • Firkantet design sparer værdifuld hyldeplads
    • Flasker og lukninger er sterile til 10 -6 sterilitetsgarantiniveau
    Bestillingsoplysninger:
    Pakket i krympeindpakkede bakker i dobbelte polyposede kartoner til renrumsapplikationer.
    Anbefalet til:
    Ideel til emballering af biologiske og diagnostiske reagenser, der kræver aseptisk dispensering eller tilsætning af kosttilskud med sprøjte.
    Bemærk:
    †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klarhed
Oversigt Med septum lukning
Diameter (engelsk) 2,13 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 96
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 110 mm
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance Møde USP Klasse IV standarder. Ikke-cytotoksisk.
Produkttype Medieflaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.