Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG medieflasker med lukning
Artikelnummer. 13138643
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
1 L
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13138643 2000 mL Pakke med 12
10037950 30 mL Pakke med 96
10444481 60 mL Pakke med 96
10484481 125 mL Pakke med 48
10028010 250 mL Pakke med 48
11744414 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13138643 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20192000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril og ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-opbevaringsflasker med lukning, ideelle til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulk-mellemprodukter.
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril og ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-opbevaringsflasker med lukning. Ideel til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulk-mellemprodukter, og også velegnet til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
Funktioner:
  • Fremstillet af slidstærkt, brudsikkert polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG)
  • Velegnet til fryselagring ned til -40 °C
  • Varmekrympende bånd omkring lukning og hals for manipulationssikker forsegling
  • Lækagesikre flasker og HDPE-lukninger medfølger
  • Sterile og ikke-pyrogene
  • Fås i lavt partikelformat
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket i krympeindpakkede bakker
Bemærk:
  • 2 L størrelse har indstøbte håndtag
Garanti:
  • 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,57 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring
Materiale PETG
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Certificeringer/compliance Flasker og lukninger er certificeret strålesteriliseret (SAL 10 -6 ), ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske og overholder USP Klasse VI retningslinjer.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 271 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 10,67 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 53B
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.