Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG medieflasker med lukning
Description
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril og ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-opbevaringsflasker med lukning. Ideel til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulk-mellemprodukter, og også velegnet til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
Funktioner:
- Fremstillet af holdbar, brudbestandig polyethylenterefthalatcopolyester, glycolmodificeret (PETG)
- Egnet til frossen opbevaring ned til -40 °C
- Krympebånd omkring lukningen og halsen for manipulationssikker forsegling
- Lækagesikre flasker og HDPE-lukker leveres
- Sterile og ikke-pyrogene
- Fås i lavpartikelformat
- Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
Bestillingsoplysninger:
- Pakket i krympeindpakkede bakker
Bemærk:
- 2 L-størrelsen har indbyggede håndtag
Garanti:
- 90 dage
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,10 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.