Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Beskrivelse
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning, ideel til langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
- Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
- Fremstillet af slidstærk, brudsikker polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG) 2 /O 2
- Støbt i gradueringer og halsring til brug med manipulationssikre krympeærmer
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- Gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
- Flaske og lukkemateriale er fri for Animal Derived Component (ADC).
- Lækagesikker†
Note:
2L størrelse har indstøbte håndtag.
† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. B) Flaske/tragt/kolbe lukkesystemer på større end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 30mL, 20-415 lukning, bakkepakke |
| Diameter (engelsk) | 1,49 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Til brug med (applikation) | Langvarig opbevaring |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 280 |
| Vis mere |