Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10223003
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
2000 mL
250 mL
30 mL
500 Udvidet
500 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 48
Pakke med 60
Pakke med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10223003 30 mL 20-415 mm Pakke med 280
10176932 60 mL 24-415 mm Pakke med 200
10177172 125 mL 38-430 mm Pakke med 96
10531845 250 mL 38-430 mm Pakke med 60
10736923 500 mL 38-430 mm Pakke med 40
10069012 2000 mL 53B Pakke med 12
10350343 1 L 38-430 mm Pakke med 24
10746923 500 Udvidet 38-430 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10223003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420200030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5613.09 DKK
    5043.61 DKK / Pakke med 280
    Spare 569.48 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificerede sterile medieflasker, ideel til langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker.
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning, ideel til langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
Funktioner:
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
  • Fremstillet af slidstærk, brudsikker polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG) 2 /O 2
  • Støbt i gradueringer og halsring til brug med manipulationssikre krympeærmer
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
  • Flaske og lukkemateriale er fri for Animal Derived Component (ADC).
  • Lækagesikker†
Note:
2L størrelse har indstøbte håndtag.
† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. B) Flaske/tragt/kolbe lukkesystemer på større end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Oversigt 30mL, 20-415 lukning, bakkepakke
Diameter (engelsk) 1,49 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Til brug med (applikation) Langvarig opbevaring
Materiale PETG
nr. pr. sag 280
nr. pr. pakke 40
Sterilitet Steril
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Flasker og lukninger er certificeret strålesteriliseret (SAL 10 -6 ), ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske og overholder USP Klasse VI retningslinjer.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres