Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning: Usterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10561075
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10561075 30 mL 20-415 mm Pakke med 280
10304293 60 mL 24-415 mm Pakke med 200
10384333 125 mL 38-430 mm Pakke med 96
10140463 250 mL 38-430 mm Pakke med 60
10262953 500 mL 38-430 mm Pakke med 40
10622634 1 L 38-430 mm Pakke med 24
10222813 2 L 53B Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10561075 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3220200030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3835.00 DKK
    3693.18 DKK / Pakke med 280
    Spare 141.82 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pak og send flydende medier, buffere og sera ved hjælp af disse firkantede, tungvæggede, holdbare flasker, der tilbyder fremragende gasbarriereegenskaber.
Pak og send flydende medier, buffere og sera vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG firkantede medieflasker med lukninger. Tungvæggede, holdbare flasker tilbyder fremragende gasbarriereegenskaber og er specielt designet til opbevaring af medier og sera.
  • Tungvæggede og holdbare
  • Splintfri
  • Giver fremragende gasbarriereegenskaber
  • I krympefoliebakker
  • Støbt i gradueringer
  • Klare flasker for nem identifikation af indholdet
  • Ikke-steril
  • Lækagesikker†
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Oversigt 30mL, 20-415 lukning, bakkepakke
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Til brug med (applikation) Lagring af medier og sera
Materiale PETG
nr. pr. sag 280
nr. pr. pakke 40
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA Compliance 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm